Merck
W524018
Sigma-Aldrich
o-tert-Butylcyclohexyl acetate, mixture of isomers
≥99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H10OC(O)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥99%
tw
221 °C (lit.)
221 °C/755 mmHg (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
woody; fruity; citrus
ciąg SMILES
CC(=O)OC1CCCCC1C(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-9(13)14-11-8-6-5-7-10(11)12(2,3)4/h10-11H,5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
FINOAUDUYKVGDS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter