Merck
W515507
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylthiophene
≥98%
Synonim(y):
NSC 60689
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.19
Beilstein:
106450
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
15.064
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Halal
Kosher
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.512 (lit.)
bp
134 °C/740 mmHg (lit.)
gęstość
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
sulfurous
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H8S/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,5-Dimethylthiophene is a volatile flavoring compound that has been identified in the essential oil of onion. It is reported to be one of the sulfur-containing compounds formed via Maillard reaction/Strecker degradation of cysteine with furaneol.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Formation of sulfur-containing flavor compounds from reactions of furaneol and cysteine, glutathione, hydrogen sulfide, and alanine/hydrogen sulfide.
Zheng Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(3), 894-897 (1997)
Volatile flavor compounds from onion.
Boelens M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(5), 984-991 (1971)
Restituto Tocmo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(23), 5296-5304 (2014-05-21)
There is a growing account of the health benefits of H2S as an endogenous cell-signaling molecule. H2S from organic polysulfides, in particular, is increasingly gaining attention for their beneficial effects to cardiovascular health. Here, we studied shallot as a potential