Merck
W509876
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl salicylate
≥97%
About This Item
Wzór liniowy:
2-(HO)C6H4CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.26
Numer FEMA:
4750
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.570
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Kosher
Próba
≥97%
może zawierać
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.521 (lit.)
bp
271 °C (lit.)
gęstość
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
balsam; green
ciąg SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C13H16O3/c1-2-3-4-7-10-16-13(15)11-8-5-6-9-12(11)14/h3-6,8-9,14H,2,7,10H2,1H3/b4-3-
Klucz InChI
IEPWIPZLLIOZLU-ARJAWSKDSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sensitization to cis-3-hexenyl salicylate.
W G van Ketel
Contact dermatitis, 9(2), 154-154 (1983-03-01)
A Lapczynski et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 45 Suppl 1, S402-S405 (2007-11-24)
A toxicologic and dermatologic review of cis-3-hexenyl salicylate when used as a fragrance ingredient is presented.
Daniel W Shaw
Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 17(3), 152-155 (2006-09-08)
A 62-year-old woman developed allergic contact dermatitis from sunscreens containing octisalate (octyl salicylate, 2-ethylhexyl salicylate) and from a fragrance containing cis-3-hexenyl salicylate. Results of patch testing and provocative use testing confirmed that she was allergic to octisalate. Provocative use testing
Chang Di et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 84, 48-62 (2017-04-04)
Lepidopteran caterpillars rely on olfaction and gustation to discriminate among food sources. Compared to the larval gustation, the larval olfaction has been poorly investigated. To uncover the molecular basis of olfaction in Helicoverpa armigera larvae, we identified 17 odorant receptor