W502707
Succinic acid
FCC
Synonim(y):
Butanedioic acid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Halal
Kosher
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 184.1091
Próba
99.0-100.5% (by NaOH, titration)
Postać
crystals
tw
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 83 g/L at 25 °C
gęstość
1.564 g/cm3 at 15 °C
ślady kationów
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤2 ppm
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
acidic; sour
ciąg SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Klucz InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1