Merck
W501603
Sigma-Aldrich
3-Furancarboxaldehyde
≥97%
Synonim(y):
3-Furaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.08
Beilstein:
105852
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
bp
144 °C/732 mmHg (lit.)
gęstość
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
sulfurous
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=Cc1ccoc1
InChI
1S/C5H4O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
Klucz InChI
AZVSIHIBYRHSLB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)