Merck
W441200
Sigma-Aldrich
cis-3-Nonen-1-ol
95%, stabilized
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
Numer FEMA:
4412
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.234
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
95%
zawiera
synthetic α-tocopherol as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
tw
107-109 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; melon; waxy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC\C=C/CCO
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
Klucz InChI
IFTBJDZSLBRRMC-SREVYHEPSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)