Merck
W425633
Sigma-Aldrich
N-Lactoyl ethanolamine
≥97%, FG
Synonim(y):
N-Hydroxyethyllactamide, 2-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)propanamide
Wybierz wielkość
W425633-SAMPLE
567,00 zł
25 G
945,00 zł
100 G
2650,00 zł
567,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W425633-SAMPLE
567,00 zł
25 G
945,00 zł
100 G
2650,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.15
Numer FEMA:
4256
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Numer Flavisa:
16.103
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
567,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥97%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
brown; roasted
ciąg SMILES
CC(O)C(=O)NCCO
InChI
1S/C5H11NO3/c1-4(8)5(9)6-2-3-7/h4,7-8H,2-3H2,1H3,(H,6,9)
Klucz InChI
RZCHTMXTKQHYDT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)