Kluczowe dokumenty
W424201
Amylamine
≥99%, FG
Synonim(y):
Pentylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine
Wybierz wielkość
226,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
226,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR part 172.515
gęstość pary
3.01 (vs air)
Próba
≥99%
granice wybuchowości
22 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
bp
104 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
gęstość
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fishy
ciąg SMILES
CCCCCN
InChI
1S/C5H13N/c1-2-3-4-5-6/h2-6H2,1H3
Klucz InChI
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.