Merck
Y0001376
2-Methylpyrazine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Wybierz wielkość
100 MG
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
664,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
Beilstein:
105778
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
glucosamine
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
bp
135 °C/761 mmHg (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cnccn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
2-metylopirazyna EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bruna R Toledo et al.
Journal of chromatography. A, 1346, 1-7 (2014-05-03)
Solid-phase microextraction (SPME) using cross-linked polymeric ionic liquid (PIL)-based sorbent coatings was used to extract volatile aroma-related compounds from coffee samples. Several PIL-based coatings were screened alongside a commercial poly(acrylate) (PA) SPME coating. The best performing PIL-based SPME fiber, poly(1-vinyl-3-hexadecylimidazolium
Protokoły
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.