Merck
W421001
Sigma-Aldrich
Thioacetic acid
96%
Synonim(y):
Thiacetic acid
Wybierz wielkość
W421001-SAMPLE
226,00 zł
100 G
437,00 zł
1 KG
756,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W421001-SAMPLE
226,00 zł
100 G
437,00 zł
1 KG
756,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COSH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.12
Numer FEMA:
4210
Beilstein:
1733298
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.199
NACRES:
NA.21
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
bp
88-91.5 °C (lit.)
gęstość
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
meaty; roasted
ciąg SMILES
CC(S)=O
InChI
1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Md Ashraful Hoque et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(21), 6770-6772 (2012-10-02)
Two thioacetate tails were introduced to the chlamydocin- and CHAP31-related cyclic tetrapeptides. An intramolecular disulfide bridge could be formed in the CHAP31-related cyclic peptides. Both the thioacetate-tailed and disulfide-bridged peptides were potent histone deacetylase inhibitors in the presence of sulfhydryl
Krista M Wager et al.
Organic letters, 13(15), 4052-4055 (2011-07-07)
A method for preparing benzyl aryl thioethers utilizing an in situ deprotection of benzyl thioacetates as an alternative to free thiols as starting materials has been developed and optimized. Good to excellent yields of diverse benzyl aryl thioethers are obtained
Ning Shangguan et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(26), 7754-7755 (2003-06-26)
A new amide synthesis strategy based on a fundamental mechanistic revision of the reaction of thio acids and organic azides is presented. The data demonstrate that amines are not formed as intermediates in this reaction. Alternative mechanisms proceeding through a
Brian C Smith et al.
Biochemistry, 46(50), 14478-14486 (2007-11-22)
Sir2 protein deacetylases (or sirtuins) catalyze NAD+-dependent conversion of epsilon-amino-acetylated lysine residues to deacetylated lysine, nicotinamide, and 2'-O-acetyl-ADP-ribose. Small-molecule modulation of sirtuin activity might treat age-associated diseases, such as type II diabetes, obesity, and neurodegenerative disorders. Here, we have evaluated
Sonia E Ulic et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(27), 6211-6216 (2008-06-13)
Trifluorothioacetic acid-S-(trifluoromethyl)ester, CF3C(O)SCF3, was prepared by reacting CF3C(O)Cl and AgSCF3 at 50 degrees C. The compound was characterized by (13)C-, (19)F-NMR, UV, and vibrational spectroscopy as well as by gas electron diffraction (GED) and quantum chemical calculations (HF, MP2, and