Przejdź do
419133
Pentadecanolide
98%
Synonim(y):
1-Oxa-2-cyclohexadecanone, 15-Hydroxypentadecanoic acid lactone, 15-Pentadecanolide, Pentalide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
275,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
782,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.38
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-354-6
Beilstein/REAXYS Number:
143710
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
137 °C/2 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
O=C1CCCCCCCCCCCCCCO1
InChI
1S/C15H28O2/c16-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-17-15/h1-14H2
InChI key
FKUPPRZPSYCDRS-UHFFFAOYSA-N
General description
Pentadecanolide (PDL) is a 16-membered ring lactone. Its anionic polymerization by employing potassium alkoxides as initiator has been reported. It has been reported as a potential selective inhibitors of rat liver cyclic AMP-dependent protein kinase (cAK) [IC50 value = 20μM]. Synthesis of PDL in overall yield of 60%, using 2-nitrocyclododecanone as starting reagent, has been described.
Application
Pentadecanolide may be used for the synthesis of poly(pentadecanolide) (PPDL) by Novozyme 435 catalyzed ring-opening polymerization. It may be employed as starting reagent for the synthesis of terminally-branched iso-fatty acids (iso-C15-C17).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W284009392979SBP4059
description
98%
description
≥98%, FG
description
97%
description
-
assay
98%
assay
≥98%
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
34-38 °C (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
mp
85-89 °C (lit.)
mp
-
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
form
solid
form
-
form
-
form
liquid
bp
137 °C/2 mmHg (lit.)
bp
137 °C/2 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)