Kluczowe dokumenty
W397025
2,5-Dimethyl-3-oxo-(2H)-fur-4-yl butyrate
natural, ≥93%
Synonim(y):
Maślan furanonu, Maślan furanonu truskawkowego
Wybierz wielkość
178,16 zł
Wybierz wielkość
About This Item
178,16 zł
Polecane produkty
klasa czystości
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥93%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
caramel; brown; sweet
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C10H14O4/c1-4-5-8(11)14-10-7(3)13-6(2)9(10)12/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
JOLGAERKCZYHLF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?