Merck
W227511
Sigma-Aldrich
Olejek z rumianku rzymskiego
greener alternative
natural, FG, product of Essential oils and Herbs Ltd
Synonim(y):
Chamomile oil, Roman
Wybierz wielkość
W227511-SAMPLE
205,00 zł
100 G
819,00 zł
500 G
4570,00 zł
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W227511-SAMPLE
205,00 zł
100 G
819,00 zł
500 G
4570,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2275
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
Anthemis nobilis L
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU 1223/2009
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
skład
Contains EU 1223/2009 restricted Linalool and IFRA and EU 1223/2009 restricted Eugenol
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
bp
161 °C (lit.)
gęstość
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
eugenol, linalool
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
green; floral; herbaceous; sweet
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z jedną z czterech kategorii bardziej ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt jest produktem biopochodnym, wykazującym kluczowe ulepszenia w zakresie zasad zielonej chemii "Mniej niebezpieczne syntezy chemiczne" i "Wykorzystanie odnawialnych surowców".
Inne uwagi
Pobierz nasz Katalog smaków i zapachów, aby zobaczyć całą naszą linię produktów.
Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z naszą najnowszą ofertą smaków i zapachów.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Essential oils are complex natural extracts consisting of aromatic compounds and related organic chemicals. While they hold great value as fragrance and flavor ingredients, their significant risk of adulteration necessitates consistent formulator testing for quality, naturalness, and allergen levels.