Merck
W388718
Sigma-Aldrich
trans-2-Octen-1-ol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH=CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.21
Numer FEMA:
3887
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Organoleptyczne:
green; meaty; citrus; vegetable; fruity; earthy
klasa czystości:
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
Próba
97%
może zawierać
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
kolor
colorless
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4460 (lit.)
bp
85-87 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
green; meaty; citrus; vegetable; fruity; earthy
ciąg SMILES
[H]\C(CO)=C(\[H])CCCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3/b7-6+
Klucz InChI
AYQPVPFZWIQERS-VOTSOKGWSA-N
Działania biochem./fizjol.
Odor at 1.0%
Taste at 1-5 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Apple, bilberry, guava, orange, melon, peas, potato, chicken, cognac, rum and mushroom.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
198.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 39-39 (2005)
Navideh Sadoughi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(11), 2877-2885 (2015-02-24)
An optimized method for the quantitation of volatile compounds responsible for off-aromas, such as earthy odors, found in wine and grapes was developed. The method involved a fast and simple headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) for simultaneous determination of