Merck
W384606
Sigma-Aldrich
Litsea cubeba oil
Certified organic (NOP)
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
3846
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Organoleptyczne:
grassy; lemon
klasa czystości:
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
alergen pokarmowy:
no known allergens
Produkt W384606 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
Poziom jakości
pochodzenie
Vietnam origin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.480 (lit.)
bp
232 °C/760 mmHg (lit.)
gęstość
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
grassy; lemon
Informacje prawne
Certified organic by MOSA
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
130.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54.44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)