Kluczowe dokumenty
W379204
2-Pentanethiol
≥97%
Synonim(y):
2-Mercaptopentane, sec-Amyl mercaptan
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH(SH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.21
Numer FEMA:
3792
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
12.192
Polecane produkty
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4410 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
gęstość
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC(C)S
Cechy i korzyści
Unpleasant odor, sulfuraceous, gassy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)