Merck
W376507
Sigma-Aldrich
(−)-Myrtenyl acetate
≥95%
Synonim(y):
(1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methyl acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.27
Numer FEMA:
3765
Beilstein:
4309977
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10887
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.302
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
Aby zapytać o ten produkt W376507, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Fragrance grade
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
Próba
≥95%
aktywność optyczna
[α]20/D −47°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
134-135 °C/38 mmHg (lit.)
gęstość
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
herbaceous; floral
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)OCC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C12H18O2/c1-8(13)14-7-9-4-5-10-6-11(9)12(10,2)3/h4,10-11H,5-7H2,1-3H3
Klucz InChI
BKATZVAUANSCKN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)