Merck
W375420
Sigma-Aldrich
Vanillin isobutyrate
natural, ≥98%, FG
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCO2C6H3-2-(OCH3)-4-(CHO)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
Numer FEMA:
3754
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
9.811
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
botanical
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.524 (lit.)
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
creamy; nutmeg; fruity; sweet; vanilla
ciąg SMILES
COc1cc(C=O)ccc1OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H14O4/c1-8(2)12(14)16-10-5-4-9(7-13)6-11(10)15-3/h4-8H,1-3H3
Klucz InChI
BGKAKRUFBSTALK-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Pobierz nasz Katalog smaków i zapachów, aby zobaczyć całą naszą linię produktów.
Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z naszą najnowszą ofertą smaków i zapachów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
334.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
168 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)