Merck
W371203
Sigma-Aldrich
Methyl trans-2-octenoate
≥96%, FG
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH=CHCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.22
Numer FEMA:
3712
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11800
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.299
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
tw
89-91 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; fruity
ciąg SMILES
[H]\C(CCCCC)=C(\[H])C(=O)OC
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
Klucz InChI
CJBQSBZJDJHMLF-BQYQJAHWSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mengya Wang et al.
Applied microbiology and biotechnology, 102(19), 8511-8524 (2018-08-09)
Persisters represent a small bacterial population that is dormant and that survives under antibiotic treatment without experiencing genetic adaptation. Persisters are also considered one of the major reasons for recalcitrant chronic bacterial infections. Although several mechanisms of persister formation have