Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.26
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
217-830-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98.0% (GC)
mp
-18 °C
transition temp
flash point 97 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N#CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-9H2,1H3
InChI key
HBZDPWBWBJMYRY-UHFFFAOYSA-N
General description
Dekanonitryl, związek organiczny z grupą nitrylową, odgrywa istotną rolę w syntezie organicznej. Grupa nitrylowa jest wysoce polarna, co czyni ją dobrym centrum elektrofilowym. Może uczestniczyć w ataku nukleofilowym, często służąc jako kluczowy półprodukt w tworzeniu innych grup funkcyjnych, takich jak ketony, kwasy karboksylowe i aminy. Dodatkowo, dekanonitryl działa jako prekursor w produkcji poliamidów.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.818 - 0.820
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.818 - 0.820
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
206.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
97 °C - Pensky-Martens closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8187830100 | 04022536445588 |