Merck
W368401
Sigma-Aldrich
L-Glutamine
Synonim(y):
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, L-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide
Wybierz wielkość
W368401-SAMPLE
226,00 zł
1 KG
1460,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W368401-SAMPLE
226,00 zł
1 KG
1460,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
Numer FEMA:
3684
Beilstein:
1723797
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
17.007
NACRES:
NA.21
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
aktywność optyczna
[α]/D 29 to 33°, c = 2% in 1 M HCl
mp
185 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: very soluble 14.6 g/L (completely)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
milk
ciąg SMILES
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Działania biochem./fizjol.
L-Glutamine is an essential amino acid that is a crucial component of culture media that serves as a major energy source for cells in culture. L-Glutamine is very stable as a dry powder and as a frozen solution. In liquid media or stock solutions, however, L-glutamine degrades relatively rapidly. Optimal cell performance usually requires supplementation of the media with L-glutamine prior to use.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Rebekah M Samsonraj et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(6), 1878-1891 (2015-03-11)
This study sought to identify critical determinants of mesenchymal stem cell (MSC) potency using in vitro and in vivo attributes of cells isolated from the bone marrow of age- and sex-matched donors. Adherence to plastic was not indicative of potency
Pablo Hernández-Varas et al.
Nature communications, 6, 7524-7524 (2015-06-26)
Cell-matrix adhesions are central mediators of mechanotransduction, yet the interplay between force and adhesion regulation remains unclear. Here we use live cell imaging to map time-dependent cross-correlations between vinculin-mediated tension and adhesion complex area, revealing a plastic, context-dependent relationship. Interestingly
Lisa A Reynolds et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(6), 2984-2993 (2014-08-13)
Helminth parasites remain one of the most common causes of infections worldwide, yet little is still known about the immune signaling pathways that control their expulsion. C57BL/6 mice are chronically susceptible to infection with the gastrointestinal helminth parasite Heligmosomoides polygyrus.
Johan M Lorenzen et al.
European heart journal, 36(32), 2184-2196 (2015-04-23)
Osteopontin (OPN) is a multifunctional cytokine critically involved in cardiac fibrosis. However, the underlying mechanisms are unresolved. Non-coding RNAs are powerful regulators of gene expression and thus might mediate this process. OPN and miR-21 were significantly increased in cardiac biopsies
Pelin Sahlén et al.
Genome biology, 16, 156-156 (2015-08-28)
Although the locations of promoters and enhancers have been identified in several cell types, we still have limited information on their connectivity. We developed HiCap, which combines a 4-cutter restriction enzyme Hi-C with sequence capture of promoter regions. Applying the
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is the molecular weight of L-Glutamine 146.14 or 146.15? The label information changed.
    1 answer
    1. Based on a molecular formula of C5H10N2O3, the molecular weight to seven significant figures is 146.1456. Over the years, this value may have been reported in Sigma-Aldrich documentation or on labels as either 146.15 (by rounding up) or 146.14 (by truncation). The material itself has not changed.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.