Merck
W368318
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-oxohexanoate
≥98%
Synonim(y):
Ethyl butyrylacetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2COCH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.19
Numer FEMA:
3683
Beilstein:
507689
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.542
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
bp
104 °C/22 mmHg (lit.)
gęstość
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
berry; green; sweet
ciąg SMILES
CCCC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)6-8(10)11-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-oksoheksanian etylu jest lotnym estrem aromatycznym, który występuje w owocach bananowca.[1] Może on ulegać bioredukcji, tworząc(R)-3-hydroksyheksanian etylu, inny kluczowy środek aromatyzujący do żywności.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Volatile components of banana fruit (Musa sapientum L.)?Indio? from Cuba.
Pino JA, et al.
J. Essent. Oil Res., 15(2), 79-80 (2003)
Highly enantioselective bioreduction of ethyl 3-oxohexanoate.
de Souza Ramos A, et al.
Tetrahedron Letters, 52(46), 6127-6129 (2011)