Merck
W354600
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2-methylpyridine
≥96%
Synonim(y):
5-Ethyl-2-picoline, NSC 1984
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
Numer FEMA:
3546
Beilstein:
109269
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11385
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
14.066
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
gęstość pary
4.2 (vs air)
Próba
≥96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
gęstość
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
nutty; earthy; roasted
ciąg SMILES
CCc1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
NTSLROIKFLNUIJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masaaki Fujikawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(11), 3756-3767 (2007-04-10)
We previously reported a classical quantitative structure-activity relationship (QSAR) equation for permeability coefficients (P(app-pampa)) by parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA) of structurally diverse compounds with simple physicochemical parameters, hydrophobicity at a particular pH (logP(oct) and |pK(a)-pH|), hydrogen-accepting ability (SA(HA))