Merck
W352117
Sigma-Aldrich
1-Propanethiol
natural, ≥98%, FG
Synonim(y):
Propyl mercaptan, n-Propylmercaptan, Mercaptan C3
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.16
Numer FEMA:
3521
Beilstein:
1696860
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.071
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gęstość pary
2.54 (vs air)
ciśnienie pary
122 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
mp
−113 °C (lit.)
gęstość
0.820 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
cabbage; onion; alliaceous
ciąg SMILES
CCCS
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)