Merck
W349700
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl 2-methylbutanoate
FCC, FG
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.28
Numer FEMA:
3497
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2345
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.854
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
gęstość
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; fresh; green; fruity; pear; sweet
ciąg SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/b7-6-
Klucz InChI
JKKGTSUICJWEKB-SREVYHEPSA-N
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C