Key Documents
W347000
Quinoline
≥97%
Synonim(y):
1-Benzazine, 2,3-Benzopyridine
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Halal
gęstość pary
4.5 (vs air)
ciśnienie pary
0.07 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥97%
temp. samozapłonu
896 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.625 (lit.)
tw
113-114 °C/11 mmHg (lit.)
237 °C (lit.)
mp
−17-−13 °C (lit.)
gęstość
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
medicinal; musty; tobacco
ciąg SMILES
c1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H
Klucz InChI
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP2D6(1565)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup