Merck
W336300
Sigma-Aldrich
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
≥96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.18
Numer FEMA:
3363
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11143
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.099
klasa czystości
Halal
opis
predominantly trans
Próba
≥96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5360 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
gęstość
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C(C)=C\C=C\C(C)=O
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
177.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)