Przejdź do
MXPSITU37
Rurki silikonowe
Milliflex® Plus Pump, liquid discard; 10 meters
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41116129
Produkt MXPSITU37 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
silicone
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
Milliflex® Plus Pump
shipped in
ambient
General description
Silikonowe rurki służą do odprowadzania przefiltrowanej cieczy do pompy Milliflex® Plus.
Application
Wężyk silikonowy jest akcesorium pompy Milliflex® Plus używanym podczas filtracji próbek testowych do badania obciążenia biologicznego i monitorowania wody.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
STREAMTUBMIACTUB01SYMBTBG01
compatibility
Milliflex® Plus Pump
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, for use with Membrane filtration system
compatibility
for use with Microfil® filtration system
compatibility
for use with Steritest® Compact Pump, for use with Steritest® Equinox Isofit Pump, for use with Steritest® Equinox Pump, for use with Steritest® Integral Pump, standard for VHP
material
silicone
material
silicon tube
material
silicone
material
silicone
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
EZ-Stream®
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
manufacturer/tradename
Steritest®
input
sample type pharmaceutical(s)
input
-
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rurki silikonowe