Merck
W335400
Sigma-Aldrich
Hexyl trans-2-butenoate
≥95%, FG
Synonim(y):
Hexyl crotonate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCO2(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
Numer FEMA:
3354
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10688
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.266
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
gęstość
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; fruity; pear; pineapple; sweet
ciąg SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h4,8H,3,5-7,9H2,1-2H3/b8-4+
Klucz InChI
MZNHUHNWGVUEAT-XBXARRHUSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)