Merck
W326100
Sigma-Aldrich
2-sec-Butylcyclohexanone
mixture of diastereomers, ≥98%, FG
Synonim(y):
peppermint cyclohexanone
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(CH3)C6H9(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer FEMA:
3261
Beilstein:
1859137
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11044
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.095
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
tw
76-78 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
cooling; woody; camphoraceous; minty; peppermint
ciąg SMILES
CCC(C)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-3-8(2)9-6-4-5-7-10(9)11/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
RQXTZKGDMNIWJF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-sec-Butylcyclohexanone can be used as a flavoring agent and fragrance ingredient.
Działania biochem./fizjol.
Taste at 20 ppm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Flavoring Ingredients Classified As GRAS By the Flavor Extract Manufacturers Association.
Source Book of Flavors, 655-670 (1995)
A toxicologic and dermatologic assessment of cyclic acetates when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S1-S27 (2008)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 53-53 (2005)