Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4640,00 zł |
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 27 900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41122100
4640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócshipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Transcreener® UDP2 TR-FRET Red Assay jest kompetycyjnym testem immunologicznym dla UDP z odczytem dalekiej czerwieni i czasowym rezonansem Förstera (TR-FRET). Ponieważ jest wysoce selektywny dla UDP, test może być stosowany z dowolnym enzymem, który generuje UDP z dawcy cukru UDP. Przykłady obejmują glikozylotransferazę, galaktozylotransferazę, glukuronylotransferazę, N-acetyloglukozamylotransferazę, N-acetylogalaktozylotransferazę, ksylozylotransferazę oraz syntazy glikogenu, celulozy, laktozy i hialuronianu. Test Transcreener® został zaprojektowany specjalnie do badań przesiewowych o wysokiej przepustowości (HTS), z formatem pojedynczego dodawania, mieszania i odczytu. Zapewnia stabilność odczynnika i kompatybilność z powszechnie stosowanymi wielomodowymi czytnikami płytek. Ogólny charakter platformy testowej Transcreener® HTS eliminuje opóźnienia związane z opracowywaniem testów dla nowych celów HTS i znacznie upraszcza profilowanie związków i inhibitorów w wielu rodzinach celów.
Test Transcreener® UDP2 TR-FRET Red Assay zapewnia następujące korzyści:
Wyświetl pełną listę produktów Transcreener®
Test Transcreener® UDP2 TR-FRET Red Assay zapewnia następujące korzyści:
- Dostosowuje się do stężeń donora cukru UDP w zakresie od 1 μM do 1000 μM.
- Doskonała jakość danych (Z' = 0,7) przy niskiej konwersji substratu (zazwyczaj 10-30%).
- Przezwycięża potrzebę czasochłonnego, jednorazowego opracowywania testów dla poszczególnych członków rodziny enzymów poprzez zastosowanie pojedynczego zestawu odczynników testowych, które wykrywają niezmienny produkt.
- Metoda detekcji z bramkowaniem czasowym w znacznym stopniu eliminuje zakłócenia, które mogą wynikać z szybkiej fluorescencji badanych związków.
- Znacznik dalekiej czerwieni dodatkowo minimalizuje zakłócenia ze strony związków fluorescencyjnych i rozpraszania światła.
Wyświetl pełną listę produktów Transcreener®
Physical form
Zestaw z buforowanymi roztworami wodnymi
Preparation Note
3022-1K = 1000 testów, 384 dołki
3022-10K = 10 000 testów, 384 dołki
3022-10K = 10 000 testów, 384 dołki
Legal Information
Transcreener is a registered trademark of BellBrook Labs
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?