Kluczowe dokumenty
W304905
Sigma-Aldrich
Terpinyl butyrate, mixture of isomers
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H24O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.34
Numer FEMA:
3049
Numer WE:
Nr Rady Europy:
278
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.052
NACRES:
NA.21
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥95%
aktywność optyczna
[α]20/D −9.0°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4650 (lit.)
tw
244 °C (lit.)
gęstość
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; balsamic
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
  • Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)