Merck
W298018
Sigma-Aldrich
Rhodinol
mixture of L-citronellol and geraniol, FCC
Synonim(y):
L-Citronellol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
Numer FEMA:
2980
Numer WE:
Nr Rady Europy:
76
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.027
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
floral; waxy; rose
klasa czystości:
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 172.515
aktywność optyczna
[α]22/D −6°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469 (lit.)
bp
68-70 °C/1.8 mmHg (lit.)
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
floral; waxy; rose
ciąg SMILES
C[C@H](CCO)CCCC(C)=C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
Klucz InChI
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Natural occurrence: Geranium and citronella oils.
Działania biochem./fizjol.
Taste at 0.5 to 10 ppm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 74-74 (2000)