Merck
W294025
Sigma-Aldrich
Propylene Glycol
greener alternative
natural (US), ≥99.5%, FCC, FG
Synonim(y):
1,2-Propanediol, Glikol propylenowy
Wybierz wielkość
W294025-SAMPLE-K
227,00 zł
1 KG
761,00 zł
10 KG
1130,00 zł
25 KG
2290,00 zł
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W294025-SAMPLE-K
227,00 zł
1 KG
761,00 zł
10 KG
1130,00 zł
25 KG
2290,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.09
Numer FEMA:
2940
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
botanical
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural (US)
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Próba
≥99.5%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
OC(CO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z jedną lub kilkoma z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt jest bioproduktem, a zatem jest zgodny z "Mniej niebezpiecznymi syntezami chemicznymi" i "Wykorzystaniem odnawialnych surowców".
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf