Merck
W290106
Sigma-Aldrich
Pimenta leaf oil
natural, FCC, FG
Synonim(y):
Pimenta oil, Allspice, Pimento berry
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2901
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
Pimenta officinalis Lindl.
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 182.20
pochodzenie
Jamaica origin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5335 (lit.)
bp
250-258 °C (lit.)
gęstość
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
eugenol
Organoleptyczne
clove; spicy
Uwaga dotycząca przygotowania
Extraction method: steam distillation
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
228.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Smith-Palmer et al.
Journal of medical microbiology, 51(7), 567-574 (2002-07-23)
Successful infection by Listeria monocytogenes is dependent upon a range of bacterial extracellular proteins including a cytolysin termed listeriolysin O and phosphatidylcholine-specific phospholipase C. Five plant essential oils--bay, clove, cinnamon, nutmeg and thyme--significantly reduced the production of listeriolysin O by
Maureen Leyva et al.
Revista cubana de medicina tropical, 59(2), 154-158 (2007-05-01)
Gas chromatography test and Gas chromatography/mass spectrometry test allowed examining the essential oil from Pimenta racemosa leaves (Mill.) J.W. Moore (Myrtales: Myrtaceae). A total of 26 volatile compounds representing 99.5% of the whole composition were identified, being ternipen 4-ol and
F Barnett et al.
Oral surgery, oral medicine, and oral pathology, 58(5), 605-609 (1984-11-01)
The tissue-irritating effect of anodyne medicaments was studied via enzyme histochemical evaluation of muscle tissue (screening test) and pulp tissue (usage test). Of the medicaments tested, formocresol was the most irritating, followed by Cresatin, eugenol, and oil of pimenta leaf.