Kluczowe dokumenty
W285706
Phenethyl acetate
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
2-Phenethyl acetate, 2-Phenylethyl acetate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
5.67 (vs air)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498 (lit.)
bp
238-239 °C (lit.)
gęstość
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
honey; floral; rose; sweet
ciąg SMILES
CC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
Klucz InChI
MDHYEMXUFSJLGV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?