Merck
W277304
Sigma-Aldrich
Neryl acetate
≥98%, stabilized, FCC, FG
Synonim(y):
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate
Wybierz wielkość
W277304-SAMPLE-K
226,00 zł
1 KG
1120,00 zł
4 KG
3300,00 zł
9 KG
5120,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W277304-SAMPLE-K
226,00 zł
1 KG
1120,00 zł
4 KG
3300,00 zł
9 KG
5120,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.29
Numer FEMA:
2773
Beilstein:
1722814
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2061
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.213
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
może zawierać
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
skład
Contains IFRA and EU1223/2009 restricted Citral (Neral + Geranial) and Geraniol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.460 (lit.)
bp
134 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
geraniol, nerol, citral (neral+geranial)
Organoleptyczne
citrus; floral; fruity; rose; soapy; sweet
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)OC\C=C(\C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8-
Klucz InChI
HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Taste at 5 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Orange juice, lemon, grapefruit, mandarin, lime and bergmot essential oils, black currant buds, grape, nutmeg, cocoa, tea, spice and buchu oil.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 78-78 (2003)
Bio-degradation of acetates of geraniol, nerol & citronellol by P. incognita: isolation & identification of metabolites.
K M Madyastha et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 20(3), 136-140 (1983-06-01)
Kye Chung Park et al.
Journal of insect physiology, 78, 33-46 (2015-05-06)
Phytophagous insects detect volatile compounds produced by host and non-host plants, using species-specific sets of olfactory receptor neurons (ORNs). To investigate the relationship between the range of host plants and the profile of ORNs, single sensillum recordings were carried out
Protokoły
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
Questions
  1. Quel est le pouvoir rotatoire de l'acetate de néryl
    1 answer
    1. This product does not contain any chiral centers, so the optical rotation is expected to be 0°. Note that the stabilizer is synthetic alpha-Tocopherol; while alpha-Tocopherol has three chiral centers, those centers are all racemic in the synthetic version. So the contribution of the stabilizer to the optical rotation would also be zero.