W243213
Ethyl decanoate
natural, ≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Capric acid ethyl ester, Ethyl caprate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
6.9 (vs air)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
tw
245 °C (lit.)
gęstość
0.864 g/cm3
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; fruity; waxy; sweet
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3
Klucz InChI
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Added to the beer during the brewing process to increase its fruity and sweet aroma and improve its overall sensory properties.
- Found to be a key aroma compound in F. vesca, contributing to its fruity and sweet aroma.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup