Merck
W274100
Sigma-Aldrich
Methyl 3-phenylpropionate
≥99%
Synonim(y):
Methyl hydrocinnamate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer FEMA:
2741
Numer WE:
Nr Rady Europy:
427
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.746
klasa czystości
Kosher
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
tw
91-92 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)CCc1ccccc1
Działania biochem./fizjol.
Taste at 5 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Tabasco peppers.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 31, 53-53 (2006)