Kluczowe dokumenty
W270027
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione
98%
Synonim(y):
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, Maple lactone
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
98%
mp
104-108 °C (lit.)
104-108 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
ciąg SMILES
CC1CCC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)