Merck
W267406
Sigma-Aldrich
1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone
≥97%
Synonim(y):
4-Methoxyphenylacetone, 4-Methoxybenzyl methyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer FEMA:
2674
Beilstein:
2044332
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2047
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.087
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Kosher
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.525 (lit.)
tw
145 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
anise; spicy; fruity; balsamic; sweet
ciąg SMILES
COc1ccc(CC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3
Klucz InChI
WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hamid Sadeghian et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(6), 2327-2335 (2009-03-03)
A group of 4-methoxyphenylacetic acid esters were designed, synthesized and evaluated as potential inhibitors of soybean 15-lipoxygenase (SLO) on the basis of eugenol and esteragol structures. Compounds 7d-e showed the best IC(50) in SLO inhibition (IC(50)=3.8 and 1.9 microM, respectively).