Przejdź do
199176
4-Methoxyphenylacetone
≥97%
Synonim(y):
4-Methoxybenzyl methyl ketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
212,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-578-7
Beilstein/REAXYS Number:
2044332
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
liquid
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
bp
145 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
COc1ccc(CC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3
InChI key
WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
General description
Asymmetric amination of 4-methoxyphenylacetone was studied.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
242608A21401410659
description
≥97%
description
97%
description
97%
description
96%
assay
≥97%
assay
97%
assay
97%
assay
96%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
145 °C/25 mmHg (lit.)
bp
152-153 °C/17 mmHg (lit.)
bp
212 °C (lit.)
bp
126-127 °C/0.3 mmHg (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
refractive index
n20/D 1.538 (lit.)
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
refractive index
n20/D 1.55 (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)