Merck
W267201
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
raspberry ketone methyl ether, Anisylacetone
Wybierz wielkość
W267201-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
353,00 zł
1 KG
377,00 zł
5 KG
1770,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W267201-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
353,00 zł
1 KG
377,00 zł
5 KG
1770,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2CH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Numer FEMA:
2672
Beilstein:
1869592
Numer WE:
Nr Rady Europy:
163
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.029
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.519 (lit.)
bp
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
mp
8 °C (lit.)
gęstość
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
woody; fruity; raspberry; sweet
ciąg SMILES
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)