Przejdź do
M19600
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone
98%
Synonim(y):
Anisylacetone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
123,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2CH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-184-2
Beilstein/REAXYS Number:
1869592
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
123,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
bp
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
mp
8 °C (lit.)
density
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B16003178330247189
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
bp
235 °C (lit.)
bp
206 °C (lit.)
bp
280-281 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
8 °C (lit.)
mp
-
mp
16-18 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
refractive index
n20/D ~1.462 (lit.)
refractive index
n20/D 1.653 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)