The solubility of this material is not tested internally. While literature indicates that it is minimally soluble in water (around 4.6 g/L at 20°C), it should be more soluble in ethanol, methanol, diethyl ether, heptane, hexane, and carbon tetrachloride. Optimal concentration will need to be determined by the end user.
Kluczowe dokumenty
W254606
4-Heptanone
≥97%, FG
Synonim(y):
Butyrone, Dipropyl ketone
Wybierz wielkość
220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
220,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
3.93 (vs air)
ciśnienie pary
5.2 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
gęstość
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
cheese; fruity; pineapple; sweet
ciąg SMILES
CCCC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-7(8)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Why 4-heptanone is insoluble?