Przejdź do
20011
Sukcynyloaceton
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
4,6-Dioxoheptanoic acid, Succinylacetone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
803,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCH2COCH2CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.15
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.24
MDL number:
803,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
66-67 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)CC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(8)4-6(9)2-3-7(10)11/h2-4H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
WYEPBHZLDUPIOD-UHFFFAOYSA-N
General description
Ten certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z SI poprzez główny materiał referencyjny z NMI, np. NIST, NRC lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz swój certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Biochem/physiol Actions
An inhibitor of heme biosynthesis
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D1415W327700W239607
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
powder
description
≥98%
description
98%, FG
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
Kosher, Halal
grade
FG, Halal, Kosher
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
66-67 °C (lit.)
mp
66-67 °C (lit.)
mp
-
mp
16-19 °C (lit.)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)