Merck
W251500
Sigma-Aldrich
Geranyl caproate
mixture of isomers, natural (US), ≥95%, FG
Synonim(y):
(E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dienyl hexanoate, Geranyl hexanoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.39
Numer FEMA:
2515
Numer WE:
Nr Rady Europy:
317
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.067
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
geranium; floral; fruity; waxy; rose
klasa czystości:
FG
Kosher
natural (US)
pochodzenie biologiczne:
palm oil
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
palm oil
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
natural (US)
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462
gęstość
0.892 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
geranium; floral; fruity; waxy; rose
ciąg SMILES
CCCCCC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C16H28O2/c1-5-6-7-11-16(17)18-13-12-15(4)10-8-9-14(2)3/h9,12H,5-8,10-11,13H2,1-4H3/b15-12+
Klucz InChI
ARVSCQUZFFSNKF-NTCAYCPXSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
200.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.33 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)