Merck
W248010
Sigma-Aldrich
Fenchyl alcohol
≥96%, FG
Synonim(y):
Fenchol
Wybierz wielkość
W248010-SAMPLE-K
226,00 zł
1 KG
635,00 zł
5 KG
2210,00 zł
10 KG
3250,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W248010-SAMPLE-K
226,00 zł
1 KG
635,00 zł
5 KG
2210,00 zł
10 KG
3250,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer FEMA:
2480
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
02.038
NACRES:
NA.21
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥96%
mp
39.0-45.0 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
earthy; camphoraceous; pine
ciąg SMILES
[H][C@]12CC[C@](C)(C1)[C@@H](O)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m0/s1
Klucz InChI
IAIHUHQCLTYTSF-OYNCUSHFSA-N
Zastosowanie
  • Enhancing the NMR signals of plant oil components using hyperpolarisation relayed via proton exchange.: This study explores the enhancement of NMR signals of plant oil components, including fenchyl alcohol, using hyperpolarization techniques, which significantly improve the detection sensitivity in NMR spectroscopy (Alshehri et al., 2023).
  • Update to RIFM fragrance ingredient safety assessment, fenchyl alcohol, CAS Registry Number 1632-73-1.: This paper provides an updated safety assessment of fenchyl alcohol as a fragrance ingredient, focusing on its toxicological profile and safe usage levels (Api et al., 2022).
  • Olfactory Impact of Terpene Alcohol on Terpenes Aroma Expression in Chrysanthemum Essential Oils.: The research investigates how fenchyl alcohol and other terpene alcohols influence the aroma profile of chrysanthemum essential oils, highlighting its significant role in enhancing aromatic properties (Niu et al., 2018).
  • Antibiofilm and Antihyphal Activities of Cedar Leaf Essential Oil, Camphor, and Fenchone Derivatives against Candida albicans.: This study demonstrates the antibiofilm and antihyphal activities of fenchyl alcohol derivatives against Candida albicans, suggesting potential applications in antifungal treatments (Manoharan et al., 2017).
  • Comparative Study on Volatile Compounds of Alpinia japonica and Elettaria cardamomum.: The paper compares the volatile compounds of Alpinia japonica and Elettaria cardamomum, identifying fenchyl alcohol as a key constituent, and discusses its implications for flavor and fragrance applications (Asakawa et al., 2017).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D Yang et al.
Zhong yao cai = Zhongyaocai = Journal of Chinese medicinal materials, 22(3), 128-131 (2003-02-11)
The essential oil isolated from the dried leaves of Lindera communis was analyzed by means of gas chromatography-mass(GC-MS) technique, the structures of 23 chemical components were identified from it in total, among these, (-)-spathulenol(relative content 22.50%), endo-1,3,3-trimethyl-2-norbornanol, acetate (10.06%), caryophyllene
M Miyazawa et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 37(9), 943-953 (2007-11-10)
The metabolism of (+)-fenchol was investigated in vitro using liver microsomes of rats and humans and recombinant cytochrome P450 (P450 or CYP) enzymes in insect cells in which human/rat P450 and NADPH-P450 reductase cDNAs had been introduced. The biotransformation of
D M Satterwhite et al.
The Journal of biological chemistry, 260(26), 13901-13908 (1985-11-15)
The conversion of geranyl pyrophosphate to (-)-endo-fenchol is considered to proceed by the initial isomerization of the substrate to (-)-(3R)-linalyl pyrophosphate and the subsequent cyclization of this bound intermediate. To test this stereochemical scheme, phosphatase-free preparations of (-)-endo-fenchol cyclase from
R Croteau et al.
The Journal of biological chemistry, 263(30), 15449-15453 (1988-10-25)
The conversion of geranyl pyrophosphate to (-)-endo-fenchol is considered to proceed by the initial isomerization of the substrate to (-)-(3R)-linalyl pyrophosphate and the subsequent cyclization of this bound intermediate. Incubation of (1R)-[2-14C,1-3H]- and (1S)-[2-14C,1-3H]geranyl pyrophosphate with a preparation of (-)-endo-fenchol
S P Bhatia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 46 Suppl 11, S157-S159 (2008-07-22)
A toxicologic and dermatologic review of fenchyl alcohol when used as a fragrance ingredient is presented.