Merck
W244708
Sigma-Aldrich
Ethyl nonanoate
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Ethyl pelargonate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.29
Numer FEMA:
2447
Beilstein:
1759169
Numer WE:
Nr Rady Europy:
388
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.107
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
ciśnienie pary
0.08 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
tw
119 °C/23 mmHg (lit.)
gęstość
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
oily; fruity; nutty
ciąg SMILES
CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter