Merck
W243507
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(furan-2-yl)propionate
≥98%, FG
Synonim(y):
Ethyl 3-(2-furyl)propanoate
Wybierz wielkość
W243507-SAMPLE-K
271,00 zł
100 G
1120,00 zł
1 KG
10 220,00 zł
271,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W243507-SAMPLE-K
271,00 zł
100 G
1120,00 zł
1 KG
10 220,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
Numer FEMA:
2435
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2091
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.022
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
271,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
gęstość
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; pineapple; sweet
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCc1ccco1
InChI
1S/C9H12O3/c1-2-11-9(10)6-5-8-4-3-7-12-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3
Klucz InChI
OWIWZQQFSTZZIG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl 3-(furan-2-yl)propionate can be used as a flavoring agent in the food industry.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 985-986 (1997)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 985-986 (1997)
Cristina Avonto et al.
Toxicology and applied pharmacology, 318, 16-22 (2017-01-23)
German chamomile is one of the most popular herbal ingredients used in cosmetics and personal care products. Allergic skin reactions following topical application of German chamomile have been occasionally reported, although it is not fully understood which of the chemical